Learn More
Sel de sodium D-luciférine monohydraté, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
213.00€ - 761.00€
Identifiants chimiques
CAS | 103404-75-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H7N2NaO3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 302.298 |
Numéro MDL | MFCD11865368 |
Clé InChI | BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M |
Synonyme | Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate |
CID PubChem | 133109097 |
Nom IUPAC | Sodium ; (2E,4R)-2-(6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidène)-1,3-thiazolidine-4-carboxylate |
SMILES | C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10668254
|
Thermo Scientific Acros
336780100 |
10 mg | Flacon en verre |
213.00€
10mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10758942
|
Thermo Scientific Acros
336780500 |
50 mg | Flacon en verre |
761.00€
50mg |
N/A | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
103404-75-7 | |
302.298 | |
BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M | |
133109097 | |
C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+] |
C11H7N2NaO3S2 | |
MFCD11865368 | |
Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate | |
Sodium ; (2E,4R)-2-(6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidène)-1,3-thiazolidine-4-carboxylate |
Spécification
D-Luciferin sodium salt monohydrate | |
98+% | |
MFCD11865368 | |
BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M | |
C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+] | |
302.298 | |
320.32 | |
17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5) | |
Poudre |
103404-75-7 | |
C11H7N2NaO3S2 | |
Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate | |
Authentique | |
Sodium ; (2E,4R)-2-(6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidène)-1,3-thiazolidine-4-carboxylate | |
133109097 | |
≥98.0% | |
Jaune |
Sécurité et traitement
SENSIBLE À L’AIR
SENSIBLE À L’HUMIDITÉ
RUO – Research Use Only