Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose, anhydre, 99 %
27.40€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50-99-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.156 |
Numéro MDL | MFCD00063774 |
Clé InChI | GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N |
Synonyme | 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form |
CID PubChem | 107526 |
ChEBI | CHEBI:42758 |
Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
SMILES | C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11462858
|
Thermo Scientific Chemicals
A16828.36 |
500 g |
27.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11472858
|
Thermo Scientific Chemicals
A16828.0E |
2500 g |
53.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11482858
|
Thermo Scientific Chemicals
A16828.0C |
10,000 g |
176.00€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe D-glucose est utilisé dans divers processus métaboliques, notamment la synthèse enzymatique de cyclohexyl-alpha et de bêta-D-glucosides. Il est impliqué dans la détection du diabète sucré de type 2 et de l’aldohexose le plus couramment utilisé dans les organismes vivants. Sa disponibilité influence les processus psychiques puisqu’elle est une source d’énergie primaire pour le cerveau.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acide acétique glacial chaud, la pyridine, l’aniline et le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans le méthanol, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
50-99-7 | |
180.156 | |
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N | |
107526 | |
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
C6H12O6 | |
MFCD00063774 | |
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form | |
CHEBI:42758 | |
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
Spécification
D-(+)-Glucose | |
50-99-7 | |
99% | |
MFCD00063774 | |
14,4459 | |
Soluble in water,hot glacial acetic acid,pyridine,aniline and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in methanol,ethanol and acetone. | |
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O | |
180.156 | |
CHEBI:42758 | |
99% |
anhydrous | |
147°C à 153°C | |
C6H12O6 | |
1281608 | |
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form | |
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N | |
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal | |
107526 | |
180.16 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-075-1
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ6600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche