Learn More
D(-)-fructose, pur, Fisher Chemical
28.20€ - 31.75€
Identifiants chimiques
CAS | 57-48-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.156 |
Numéro MDL | 148910 |
Clé InChI | BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N |
Synonyme | d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300 |
CID PubChem | 5984 |
ChEBI | CHEBI:48095 |
Nom IUPAC | (3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
SMILES | C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
Description
D(-)-fructose, pur
Identifiants chimiques
57-48-7 | |
180.156 | |
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N | |
5984 | |
(3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
C6H12O6 | |
148910 | |
d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300 | |
CHEBI:48095 | |
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
Spécification
57-48-7 | |
Blanc | |
Récipient de poudre en plastique | |
148910 | |
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N | |
(3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one | |
5984 | |
180.16g/mol |
103°C | |
5 to 7 | |
C6H12O6 | |
d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300 | |
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O | |
180.156 | |
CHEBI:48095 | |
Solide |