Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-fructose, 99 %
Code produit. 11984041
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
D(-)-fructose, 99 %, C6H12O6, numéro CAS-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, arabino-hexulose, d--fructose, d---fructose, d-levulose, fructose, D, furucton, céto-d-fructose, kristar 300, sucre, fruit, 500 g, test de passes, 98,5 % min, 31,321, CHEBI:48095, 50 ppm max., blanc, 200-333-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-48-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Clé InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonyme d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
CID PubChem 5984
ChEBI CHEBI:48095
Nom IUPAC (3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Fructose
Point de fusion 103.0°C to 105.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% (70°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 10 kg
Beilstein 31,321
Merck Index 15,4302
Conditions de rotation spécifiques − 92.25 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub.)
Rotation spécifique − 92.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • D(-)-Fructose