Learn More
D-époxone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.20€ - 204.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18422-53-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H18O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 258.27 |
Numéro MDL | MFCD00063383 |
Clé InChI | IVWWFWFVSWOTLP-RDNCKJRISA-N |
Synonyme | 3ar,4'r,7ar-2,2,2',2'-tetramethyldihydrospiro 1,3 dioxolo 4,5-c pyran-6,4'-1,3 dioxolan-7 7ah-one |
CID PubChem | 118990039 |
Nom IUPAC | (4S,7’aR)-2,2,2’,2’-tétraméthylspiro[1,3-dioxolane-4,6’-4,7a-dihydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyrane]-7’-one |
SMILES | CC1(OCC2(O1)C(=O)C3C(CO2)OC(O3)(C)C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11389565
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18989.03 |
1 g |
45.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399565
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18989.06 |
5 g |
204.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
D-Epoxone is a chemical reagent used for enantioselective epoxidation of alkenes. It is involved in the synthesis of Irciniastatin (A and B), which are used as antitumor compounds. It is used as cytotoxic secondary metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’époxone-D est un réactif chimique utilisé pour l’époxydation énantiosélective des alcènes. Elle est impliquée dans la synthèse de l’irciniastatine (A et B), qui sont utilisées comme composés antitumoraux. Elle est utilisée comme métabolite cytotoxique secondaire.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
18422-53-2 | |
258.27 | |
IVWWFWFVSWOTLP-RDNCKJRISA-N | |
118990039 | |
CC1(OCC2(O1)C(=O)C3C(CO2)OC(O3)(C)C)C |
C12H18O6 | |
MFCD00063383 | |
3ar,4'r,7ar-2,2,2',2'-tetramethyldihydrospiro 1,3 dioxolo 4,5-c pyran-6,4'-1,3 dioxolan-7 7ah-one | |
(4S,7’aR)-2,2,2’,2’-tétraméthylspiro[1,3-dioxolane-4,6’-4,7a-dihydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyrane]-7’-one |
Spécification
D-Epoxone | |
101°C to 103°C | |
MFCD00063383 | |
3ar,4'r,7ar-2,2,2',2'-tetramethyldihydrospiro 1,3 dioxolo 4,5-c pyran-6,4'-1,3 dioxolan-7 7ah-one | |
IVWWFWFVSWOTLP-RDNCKJRISA-N | |
(4S,7’aR)-2,2,2’,2’-tétraméthylspiro[1,3-dioxolane-4,6’-4,7a-dihydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyrane]-7’-one | |
118990039 | |
98% |
18422-53-2 | |
C12H18O6 | |
1319073 | |
Soluble in chloroform and methanol. | |
CC1(OCC2(O1)C(=O)C3C(CO2)OC(O3)(C)C)C | |
258.27 | |
258.27 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only