Learn More
D-δ-tocophérol, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
197.99€ - 753.75€
Identifiants chimiques
CAS | 119-13-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H46O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 402.66 |
Numéro MDL | MFCD20486794 |
Clé InChI | GZIFEOYASATJEH-VHFRWLAGSA-N |
Synonyme | delta-tocopherol, unii-r0zb2556p8 component, unii-zl0rfa4e5n component, s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ol, 2s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-ol, 2h-1-benzopyran-6-ol,3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-, 2r |
CID PubChem | 12444418 |
SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=CC(O)=CC(C)=C2O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10391641
|
Thermo Scientific Acros
421051000 |
100 mg | Flacon en verre |
197.99€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11936881
|
Thermo Scientific Acros
421055000 |
500 mg | Flacon en verre |
753.75€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
119-13-1 | |
402.66 | |
GZIFEOYASATJEH-VHFRWLAGSA-N | |
12444418 |
C27H46O2 | |
MFCD20486794 | |
delta-tocopherol, unii-r0zb2556p8 component, unii-zl0rfa4e5n component, s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ol, 2s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-ol, 2h-1-benzopyran-6-ol,3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-, 2r | |
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=CC(O)=CC(C)=C2O1 |
Spécification
D-δ-Tocopherol | |
Marron à jaune | |
Authentique | |
C27H46O2 | |
15,9656 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, ether,, oils, fats | |
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=CC(O)=CC(C)=C2O1 | |
402.66 | |
402.65 | |
Liquide visqueux |
119-13-1 | |
>93°C | |
91% min. (GC) | |
MFCD20486794 | |
delta-tocopherol, unii-r0zb2556p8 component, unii-zl0rfa4e5n component, s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ol, 2s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-ol, 2h-1-benzopyran-6-ol,3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-, 2r | |
GZIFEOYASATJEH-VHFRWLAGSA-N | |
(2S)-2,8-diméthyl-2-[(4S,8S)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol | |
12444418 | |
93% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-299-
Identifiant produit
- D-delta-Tocopherol
RUO – Research Use Only