Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-biotine, 98 %
78.69€ - 1726.59€
Identifiants chimiques
CAS | 58-85-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16N2O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.31 |
Numéro MDL | MFCD00005541 |
Clé InChI | YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin |
CID PubChem | 171548 |
ChEBI | CHEBI:15956 |
Nom IUPAC | acide 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothiéno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoïque |
SMILES | OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10053120
|
Thermo Scientific Chemicals
230095000 |
500 mg | Flacon en verre |
78.69€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10043120
|
Thermo Scientific Chemicals
230090010 |
1 g | Flacon en verre |
128.64€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10308013
|
Thermo Scientific Chemicals
230090050 |
5 g | Flacon en verre |
439.19€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11956881
|
Thermo Scientific Chemicals
230090250 |
25 g | Flacon en verre |
1726.59€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
58-85-5 | |
244.31 | |
YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N | |
171548 | |
acide 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothiéno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoïque |
C10H16N2O3S | |
MFCD00005541 | |
biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin | |
CHEBI:15956 | |
OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12 |
Spécification
D(+)-Biotin | |
231.0°C to 233.0°C | |
C10H16N2O3S | |
15,1236 | |
biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin | |
YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N | |
acide 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothiéno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoïque | |
171548 | |
244.31 |
58-85-5 | |
98% | |
MFCD00005541 | |
+ 89.00 | |
Solubility in water: 0.22g/L (25°C). Other solubilities: more soluble in hot water and dil. alkali,0.8g/L alcohol,insoluble in most other common organic solvents | |
OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12 | |
244.31 | |
CHEBI:15956 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-399-3
Identifiant produit
- D(+)-Biotin
RUO – Research Use Only