Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-arginine, 98 %
56.38€ - 209.04€
Identifiants chimiques
CAS | 157-06-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14N4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.204 |
Numéro MDL | MFCD00063116 |
Clé InChI | ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N |
Synonyme | d-arginine, h-d-arg-oh, r-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, d-arginin, d-arg, d---arginine, arginine, d, d-2-amino-5-guanidinovaleric acid, d--arginine, unii-r54z304z7c |
CID PubChem | 71070 |
ChEBI | CHEBI:15816 |
Nom IUPAC | acide (2R)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque |
SMILES | C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11403187
|
Thermo Scientific Chemicals
A16137.03 |
1 g |
56.38€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413187
|
Thermo Scientific Chemicals
A16137.06 |
5 g |
209.04€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Deamino-8-D-arginine vasopressin makes a new pharmacological approach to the management of haemophilia and von Willebrand's disease. A novel nonenzymatic pathway for the generation of nitric oxide is by the reaction of hydrogen peroxide and d- or l-arginine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1-désamino-8-D-arginine vasopressine permet une nouvelle approche pharmacologique de la prise en charge de l’hémophilie et de la maladie de von Willebrand. La réaction du peroxyde d’hydrogène et de la D-arginine ou L-arginine constitue une nouvelle voie non enzymatique pour la génération d’oxyde nitrique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Entreposer dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
Identifiants chimiques
157-06-2 | |
174.204 | |
ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N | |
71070 | |
acide (2R)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque |
C6H14N4O2 | |
MFCD00063116 | |
d-arginine, h-d-arg-oh, r-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, d-arginin, d-arg, d---arginine, arginine, d, d-2-amino-5-guanidinovaleric acid, d--arginine, unii-r54z304z7c | |
CHEBI:15816 | |
C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N |
Spécification
D-Arginine | |
157-06-2 | |
MFCD00063116 | |
d-arginine, h-d-arg-oh, r-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, d-arginin, d-arg, d---arginine, arginine, d, d-2-amino-5-guanidinovaleric acid, d--arginine, unii-r54z304z7c | |
ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N | |
acide (2R)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque | |
71070 | |
174.2 | |
Air Sensitive |
∼235°C | |
C6H14N4O2 | |
1725412 | |
Soluble in water at 148g/L. | |
C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N | |
174.204 | |
CHEBI:15816 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 205-866-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CF1934220
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only