Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips)
Avec les pointes Thermo Scientific™ D.A.R.T.’s™, vous obtenez un pipetage automatisé ultraperformant.
Marque:  Thermo Scientific™ 5571
247.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24288" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10747314
  • 277.00€ / 1920 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Avec les pointes Thermo Scientific™ D.A.R.T.’s™, vous obtenez un pipetage automatisé ultraperformant. Contrairement aux pointes robotiques habituelles, les pointes D.A.R.T.’S sont livrées en plateaux rigides jetables et se positionnent sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Ce joint définitif minimise le volume qui se déplace, garantit la rectitude de la pointe et permet une distribution constante qui améliore l’accès aux puits. Un petit orifice interne permet la formation de petites gouttelettes, ce qui a pour résultat une précision et une justesse optimales. Compatibles avec : Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2 x 2, Matrix™ PlateMate™ 2 x 3, PlateMate™ Plus Systems et Versette.
Caractéristiques :
  • Le corps étagé diminue le déplacement de volume et assure la rectitude du cône pour un meilleur accès aux puits.
  • Le joint mécanique assure une hauteur constante entre les pointes pour une distribution précise des petits volumes
  • Les moules et l’intérieur des cônes extrêmement polis assurent une faible rétention de liquide.
  • Le petit orifice à l’intérieur du cône permet une meilleure formation de gouttelettes de petit volume, améliorant ainsi la justesse et la précision.
  • Différentes options de cônes sont disponibles : stériles, stériles avec filtre, à alésage large et extra longs
  • La formation correcte et la rectitude des cônes sont soigneusement inspectées
  • Le joint mécanique unique assure une hauteur constante entre les cônes pour une distribution précise des petits volumes.
  • L’ensemble complet peut être enlevé et remplacé rapidement, ce qui élimine toute manipulation supplémentaire des cônes, susceptible de provoquer détérioration ou contamination.
Inclut : 20 magasins par boîte
Compatible avec : Systèmes Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x2, Matrix™ PlateMate™ 2x3, PlateMate™ Plus et Versette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pointes
Sans filtre
Naturel
ISO 9001 et ISO 13485
Rack
20 x 96 pointes
Oui
Matrix SerialMateTM
30 μl
Non stérile
Autoclavable
Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Automatisation
1920 pointes
Thermo Scientific™ Matrix SerialMate
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.