Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytochalasine B
Cytochalasin B, CAS# 14930-96-2, also known as phomin, is an organic heterotricyclic compound that is a cell-permeable mycotoxin with potent activity to inhibit cytoplasmic division.
77.08€ - 980.88€
Identifiants chimiques
CAS | 14930-96-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C29H37NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 479.62 |
Numéro MDL | MFCD00077704 |
Clé InChI | GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum |
CID PubChem | 44634701 |
Nom IUPAC | 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-diméthyle-14-méthylidène-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotétradeca[3,2-e]isoindole-2,18-dione |
SMILES | CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10174900
|
Thermo Scientific Chemicals
228090010 |
1 mg | Flacon en verre |
77.08€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10723041
|
Thermo Scientific Chemicals
228090050 |
5 mg | Flacon en verre |
285.42€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666784
|
Thermo Scientific Chemicals
228090250 |
25 mg | Flacon en verre |
980.88€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• La cytochalasine B est une toxine / mycotoxine fongique perméable aux cellules considérée comme un inhibiteur de la division cytoplasmique en bloquant la formation de microfilaments contractiles
Applications
• La cytochalasine B peut inhiber l’agrégation plaquettaire et la polymérisation de l’actine
• La cytochalasine B est couramment utilisée dans les études sur la cytocinèse en raison de sa capacité à agir comme inhibiteur
• Elle est utilisée pour caractériser certaines des propriétés de polymérisation de l’actine
• Ce composé peut également induire la fragmentation de l’ADN, inhiber la division cellulaire et inhiber le transport du glucose, entre autres procédés moléculaires
• Elle pourrait être utilisée comme sonde pour les deux systèmes de transport de l’hexose dans les myoblastes L6 de rat
• La cytochalasine B est couramment utilisée dans les études de transporteurs de glucose (GLUT)
• Elle peut être utilisée dans les protocoles de dosage de micronoyau in vitro
Identifiants chimiques
14930-96-2 | |
479.62 | |
GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N | |
44634701 | |
CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C |
C29H37NO5 | |
MFCD00077704 | |
cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum | |
16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-diméthyle-14-méthylidène-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotétradeca[3,2-e]isoindole-2,18-dione |
Spécification
Cytochalasin B | |
218.0°C to 223.0°C | |
Authentique | |
MFCD00077704 | |
+ 89.00 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10.3 mg/mL acetone - 35.4 mg/mL ethanol (24 c), 371 mg/mL dmso - 492 mg/mL dmf (24 c) | |
CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C | |
479.62 | |
479.6 | |
Poudre |
14930-96-2 | |
Blanc | |
C29H37NO5 | |
15, 2787 | |
cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum | |
GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N | |
16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-diméthyle-14-méthylidène-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotétradeca[3,2-e]isoindole-2,18-dione | |
44634701 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration HGHS
Mortel par inhalation.
Susceptible nuire à la fertilité ou au fœtus en cas d’inhalation.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 239-000-2
- Cytochalasin B
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.,Mortel en cas d'ingestion.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P350-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only