Learn More
Thermo Scientific™ Cytochalasine A
Marque:  Thermo Scientific™ J60280.#0
Code produit. 15493069
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 mg
2°C à 8°C
14110-64-6
477.60
191°C
Poudre
Blanc
Un composé anti-cytosquelette. Inhibe le transport du glucose, la polymérisation de l’actine et bloque la formation de microtubules. Inhibe la division cellulaire. Inhibe la protéase du VIH-1
C29H35NO5
Light Sensitive
Soluble in DMF, DMSO, ethanol and acetone. Insoluble in water.