Learn More
Thermo Scientific™ Particules carboxylées Cyto-Plex™
Gagnez du temps lors de la mesure des analytes avec les particules carboxylées Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, particules à plateforme ouverte pour l’analyse des arrangements en suspension.
Marque:  Thermo Scientific™ FM5CR11
Code produit. 11828363
  • 171.00€ / 1mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Contient de l’azoture de sodium.
Description
Description
Gagnez du temps lors de la mesure des analytes avec les particules carboxylées Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, particules à plateforme ouverte pour l’analyse des arrangements en suspension.
L’analyse des arrangements en suspension constitue une technique performante permettant la détection et la quantification simultanées de plusieurs analytes avec un échantillon unique. Grâce aux microsphères à code couleur avec les colorants appropriés, ces tests peuvent maintenant être effectués à l’aide des cytomètres en flux les plus courants.
  • Les microsphères Cyto-Plex™ se composent d’une particule de polystyrène hautement uniforme avec des intensités fluorescentes qui sont complètement séparées les unes des autres.
  • Les particules carboxylées procurent différentes tailles et différents niveaux d’intensités fluorescentes pour l’analyse d’analytes multiples.
  • L’utilisation d’une particule à diamètre unique pour tous les niveaux de colorant permet de gagner du temps en ne nécessitant le développement et l’optimisation de la composition chimique que d’une seule microbille ; plusieurs diamètres peuvent être combinés pour augmenter le nombre d’analytes mesurés dans le cadre d’un même test.
  • Les sites de liaison haute densité et les faibles liaisons non spécifiques permettent le couplage avec une large variété d’anticorps, d’acides nucléiques et d’autres biomolécules.
  • Les microsphères ont une émission maximale de 700 nm et peuvent être excitées avec des lasers de 488 nm ou 633 nm.
  • L’émission peut être collectée dans les canaux PE-Cy5 ou APC.
  • Étant donné qu’il y a peu ou pas d’émission dans les canaux FITC et PE, les sondes utilisant l’un de ces colorants peuvent être utilisées efficacement comme rapporteurs.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Microsphères à plateforme ouverte pour l’analyse des arrangements en suspension en cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Agent de conservation de l’azoture de sodium 0,05 % Tween-20
Microsphères de polystyrène dans l‘eau
Rouge
Particule carboxylée
Fiche de données de sécurité du matériel (FDSM) et notice
1,06 g/cm³
Produit stable pendant une période minimum de 12 mois
CV de ≤2 %
5 μm
Réfrigérer lorsqu’il n’est pas utilisé ; ne pas congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Particules carboxyliques Cyto-Plex, 5 µm
Polystyrène avec surface greffée en copolymère
Rouge fluorescent Firefli™ (635 / 700 nm)
Niveau 11
1 ml
Carboxylate modifié
1 ou 5 ml