Learn More
Hettich Lab Technology™ Portoir pour chambre cytologique
Le portoir pour chambre cytologique Hettich Lab Technology™ peut contenir des chambres cytologiques pour la préparation des lames et l’examen des cellules en suspension
Marque: Hettich Lab Technology™ 1660
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté aux rotors cytologiques
- Appartient au système cytologique Hettich™
Informations sur la commande
dimensions À utiliser avec l’équipement
Spécification
Portoir pour chambre cytologique | |
Rotors de centrifugeuse Rotofix 32 A, Universal 320 / 320 R, Rotina 380 / 380 R, Rotina 420 / 420 R (1726, 1748, 4758, 1624) |