Learn More
Hettich Lab Technology™ Portoir pour chambre cytologique
Le portoir pour chambre cytologique Hettich Lab Technology™ peut contenir des chambres cytologiques pour la préparation des lames et l’examen des cellules en suspension
Marque: Hettich Lab Technology™ 5280
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté aux rotors cytologiques
- Appartient au système cytologique Hettich™
Informations sur la commande
dimensions À utiliser avec l’équipement
Spécification
Portoir pour chambre cytologique | |
Rotors de centrifugeuse Rotina 380 / 380 R, Rotina 420 / 420 R, Rotanta 460 / 460 R / 460 RC / 460 RF, Rotixa 500 RS, Portoirs 5051, 5268. | |
1 de chaque |