Learn More
Agilent BioTek Kit de qualification produit Cytation 5 - IQ / OQ / PQ
Pour les modèles d’imagerie cellulaire Cytation 5
Marque: Agilent BioTek 1320532
Alert:
Note: Product qualification packages include thorough procedures to allow a user to perform installation qualification, operational qualification and performance qualification. Periodic maintenance procedures are also included to assist in maintaining the instruments for optimal performance. Product qualification packages contain only documentation and procedures. Many of these procedures require the use of QC test solutions or other accessories, but these are not included with the product qualification packages.
Description
- Accessoire pour la gamme d’instruments Agilent BioTek de laveurs de microplaques, de lecteurs et de dispositifs d’imagerie cellulaire
- Livré avec une clé USB avec le contenu suivant :
- Liste détaillée des matériaux requis
- Procédure de qualification d’installation et liste de contrôles
- Procédure de qualification opérationnelle
- Procédure de qualification de la performance
- Feuilles de calcul Microsoft Excel pour les calculs requis par les procédures
- Procédures de maintenance
- Journal de bord de 5 ans pour documenter toutes les procédures / tous les résultats
- Toute la documentation est disponible aux formats .doc et .pdf
Remarque :
- La plaque de test d’absorbance (7260522) peut être nécessaire pour exécuter certaines procédures spécifiées pour les lecteurs d’absorbance et de modes multiples, mais n’est pas incluse et doit être commandée séparément.
Spécification
Modèles d’imagerie cellulaire Cytation 5 | |
Liste détaillée des matériaux requis, procédure de qualification d’installation et liste de contrôle, procédure de qualification opérationnelle, procédure de qualification de la performance, feuilles de calcul Microsoft Excel pour les calculs, procédures de maintenance, journal de bord de 5 ans |