Learn More
Thermo Scientific Chemicals [CYS8] substrat de rénine tétradécapeptide, Rat
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
41.50€ - 201.00€
Spécification
Couleur | Blanc à blanc cassé |
---|---|
Forme | Solide |
Poids moléculaire | 1779,05 |
Conditions de stockage | De -30° à -10°C |
Code produit | Marque | Quantité de substrat | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité de substrat | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15477279
|
Thermo Scientific Chemicals
J66067.#0 |
5 mg |
201.00€
5mg |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15487279
|
Thermo Scientific Chemicals
J66067.M^ |
1mg | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Blanc à blanc cassé | |
Solide | |
1779,05 | |
De -30° à -10°C |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
Usage exclusivement réservé à la recherche