Learn More
Molecular Probes™ Test de prolifération cellulaire direct CyQUANT™
Test de prolifération cellulaire direct CyQUANT™
Marque: Molecular Probes™ C35012
2082.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Expérimentez un flux de travaux plus pratique pour vos projets de criblage de cytotoxicité et de prolifération à haut débit grâce au test de prolifération cellulaire direct CyQUANT™ – pas de lavages, de lyse cellulaire, d’étalonnages de température ou de radioactivité requis. Il a été prouvé que les dosages à base d’ADN sont parmi les indicateurs de santé cellulaire les plus sensibles, et la concordance des données avec les dosages basés sur le métabolisme est excellent. L’essai direct CyQUANT™ est une méthode hautement sensible et robuste pour évaluer la croissance des cellules, la viabilité cellulaire ou la toxicité des composés dans un éventail d’applications allant du screening à haut débit à la bioproduction.Les caractéristiques du dosage de prolifération cellulaire direct CyQUANT™ incluent :
Rapide et pratique, avec une large plage dynamique
Le test CyQUANT™ Direct est un test de prolifération et de cytotoxicité basé sur la fluorescence pour les lecteurs de microplaques avec une plage de détection linéaire de moins de 100 à 20 000 cellules par puits dans la plupart des types de cellules. Grâce à son format homogène et sans lavage et à son protocole d’ajout-mélange-lecture rapide, L'essai direct CyQUANT™ est idéal pour les applications de HTS. Le dosage peut être effectué en une heure, sans lavages ni lyse cellulaire ni étalonnages de température requis. Le signal est stable pendant plusieurs heures, offrant une practicité de flux de travaux supplémentaire.
Comment ça fonctionne
Le test CyQUANT™ Direct est basé sur un colorant de liaison à l’ADN perméable aux cellules en combinaison avec un réactif de colorant de masquage. L’ADN cellulaire est hautement régulé et les estimations de nombres de cellules basées sur l’ADN sont très précises. Parce que le colorant de masquage bloque la coloration des cellules mortes ou des cellules ayant des membranes cellulaires altérées, seules les cellules saines sont colorées. Le dosage direct CyQUANT™, par conséquent, mesure la prolifération ainsi que l’intégrité des membranes, une autre mesure de la santé cellulaire. Les utilisateurs de dosages de santé cellulaire basés sur le métabolisme peuvent facilement comparer les données historiques aux résultats du dosage direct CyQUANT™, car il a été prouvé que les dosages de concordance basés sur le métabolisme ou l’énergie (ATP) sont excellents. De plus, dans la mesure où les cellules ne sont pas lysées, il est possible de multiplexer avec des sondes fluorescentes distinctes sur le plan spectral ou des kits de dosages par luminescence. En outre, le signal fluorescent permet à l’utilisateur de permuter entre des lecteurs de plaques HTS et HCS si les dosages multiplex nécessitent différentes plateformes.
Spécification
Cellules de mammifères | |
|
|
Fluorescence | |
Lecteur de microplaques, spectrophotomètre, microscope, lecteur HTS, Spectrophotomètre, Microscope, Lecteur HTS | |
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) | |
Plaque de 96 puits, plaque de 1536 puits, plaque de 384 puits | |
CyQUANT™, sondes moléculaires™ | |
Température ambiante |
Vert | |
Culture cellulaire en suspension, culture de cellules adhérentes | |
Test de prolifération | |
Test de prolifération cellulaire | |
Visible | |
60 min | |
1 kit(s) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.