Learn More
Cyproconazole, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455409
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Fongicide triazole qui provoque des adénomes et des carcinomes hépatocellulaires
Cyproconazole is used to inhibit demeythylation in fungal sterol synthesis. And it is used on greenhouse and field-grown roses and as a wood preservative, surface application or pressure treatment of wood for above-ground uses, including siding, plywood, millwork, shingles, lumber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyproconazole est utilisé pour inhiber la déméthylation dans la synthèse du stérol fongique. Il en outre est utilisé sur les roses cultivées en serre et en plein champ et comme agent de conservation du bois, en application de surface ou en traitement sous pression du bois pour des utilisations au-dessus du sol, y compris le bardage, le contreplaqué, la menuiserie préfabriquée, les bardeaux, le bois d’œuvre.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol, le xylène et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94361-06-5
Formule moléculaire C15H18ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 291.779
Numéro MDL MFCD01678672
Clé InChI UFNOUKDBUJZYDE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 86132
ChEBI CHEBI:83748
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)-3-cyclopropyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butane-2-ol
SMILES CC(C1CC1)C(CN2C=NC=N2)(C3=CC=C(C=C3)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyproconazole
Type Cyproconazole
Forme physique Cristalline
Point de fusion 108°C
Numéro UN UN3077
Beilstein 8396421
Merck Index 14,2771
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ethanol,xylene,and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 291.78
Couleur Marron
Quantité 10 g
Point d’éclair >100°C (212°F)
Point d’ébullition >250°C