Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques avec noyau à base de terres rares revêtu de PTFE
Pour accroître considérablement la force magnétique et la résistance à la démagnétisation. Les barreaux d’agitation à base de terres rares sont facilement identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte.
Marque: Fisherbrand™ 001.112.RE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisez les aimants aux terres rares pour une force magnétique considérablement accrue par rapport à celle des aimants en AlNiCo
- Le noyau en samarium-cobalt résiste à la démagnétisation
- Identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
4,5 mm | |
2/boîte | |
Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE | |
PTFE | |
12 mm | |
Cylindrique |