Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques avec noyau à base de terres rares revêtu de PTFE
Pour accroître considérablement la force magnétique et la résistance à la démagnétisation. Les barreaux d’agitation à base de terres rares sont facilement identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte.
26.20€ - 35.85€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE |
Quantité | 2/boîte |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16295721
|
Fisherbrand™
001.112.RE |
12mm | 4,5mm |
26.31€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16275731
|
Fisherbrand™
001.120.RE |
20mm | 6mm |
35.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16275741
|
Fisherbrand™
001.150.RE |
50mm | 8mm |
27.05€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16205741
|
Fisherbrand™
001.130.RE |
30mm | 6mm |
26.20€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilisez les aimants aux terres rares pour une force magnétique considérablement accrue par rapport à celle des aimants en AlNiCo
- Le noyau en samarium-cobalt résiste à la démagnétisation
- Identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
2/boîte | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE | |
Cylindrique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques avec noyau à base de terres rares revêtu de PTFE