Learn More
Cytiva Kits de colorants pour marquage minimal CyDye™ DIGE Fluor
Permettent de détecter jusqu’à trois échantillons et étalons protéiques prémarqués sur le même gel d’électrophorèse 2-D. Les kits de colorants pour marquage minimal Amersham CyDye™ DIGE Fluor contiennent des colorants fluorescents appariés selon la taille et la charge, conçus pour détecter les différences d’abondance de protéines en électrophorèse sur gel 2-D basée sur la différence de fluorescence, à l’aide du système Ettan DIGE.
Marque:  Cytiva 25-8010-65
Code produit. 10279184
  • 2598.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les colorants appariés selon la taille et la charge permettent la co-migration d’échantillons marqués dans le gel
  • Les colorants lumineux et très sensibles permettent d’utiliser la technique de marquage minimal
  • Perte minime de signal pendant le marquage, la séparation et le balayage
  • Aucun changement de signal sur la vaste gamme de pH utilisée lors de la séparation de première dimension (IEF)
  • Le signal discret de chaque fluor et les interférences minimes contribuent à une grande précision
Tous les colorants pour marquage minimal permettent de marquer 50 μg de protéines par réaction de marquage. Les kits de colorants pour marquage minimal contiennent 2 nmol ou 5 nmol de chacun des colorants.
Pour les applications générales 2-D où des quantités suffisantes d’échantillons sont disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Solide
5 nmol de chaque : Cy2, Cy3 et Cy5
5 nM de kit de marquage CyDye DIGE Fluor minimal (Cy2, Cy3 et Cy5)
Bleu, vert, rouge
Pour des applications 2-D générales où des quantités suffisantes d’échantillons sont disponibles, détection de trois échantillons protéiques prémarqués et étalons maximum sur le même gel d’électrophorèse 2D
Kit de marquage minimal au fluor Amersham CyDye DIGE
-15°C à -30°C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers||
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin..
  • P330-Rincer la bouche.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.