Learn More
Cytiva Kits de colorants pour marquage minimal CyDye™ DIGE Fluor
Permettent de détecter jusqu’à trois échantillons et étalons protéiques prémarqués sur le même gel d’électrophorèse 2-D. Les kits de colorants pour marquage minimal Amersham CyDye™ DIGE Fluor contiennent des colorants fluorescents appariés selon la taille et la charge, conçus pour détecter les différences d’abondance de protéines en électrophorèse sur gel 2-D basée sur la différence de fluorescence, à l’aide du système Ettan DIGE.
Marque: Cytiva 28-9345-30
Description
- Les colorants appariés selon la taille et la charge permettent la co-migration d’échantillons marqués dans le gel
- Les colorants lumineux et très sensibles permettent d’utiliser la technique de marquage minimal
- Perte minime de signal pendant le marquage, la séparation et le balayage
- Aucun changement de signal sur la vaste gamme de pH utilisée lors de la séparation de première dimension (IEF)
- Le signal discret de chaque fluor et les interférences minimes contribuent à une grande précision
Tous les colorants pour marquage minimal permettent de marquer 50 μg de protéines par réaction de marquage. Les kits de colorants pour marquage minimal contiennent 2 nmol ou 5 nmol de chacun des colorants.
Pour les applications générales 2-D où des quantités suffisantes d’échantillons sont disponibles.
Spécification
Solide | |
2 nmol de chaque : Cy2, Cy3 et Cy5 | |
2 nM de kit de marquage CyDye DIGE Fluor minimal (Cy2, Cy3 et Cy5) | |
Bleu, vert, rouge |
Le kit de marquage d’échantillons Scarce est conçu pour être utilisé pour les applications dans lesquelles seules de petites quantités d’échantillons sont disponibles, par exemple dans la microdissection par capture laser, il détecte jusqu’à 3 échantillons de protéines prémarquées, étalon sur le même gel d’électrophorèse 2-D. | |
Kit de marquage au colorant Amersham CyDye DIGE Fluor Minimal | |
-15°C à -30°C |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1