Learn More
Éthametsulfuron-méthyl, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Description
Assurez-vous d'avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l'ISO 9001
- Certificat d'analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d'expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
Forme physique | Cristalline |
CAS | 97780-06-8 |
Qualité | Étalon analytique, |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 50 mg |
À utiliser avec (application) | Herbicides |