Learn More
Bromure de cyclopropylmagnésium, 0,5 M-0,7 M dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366759
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il agit souvent comme le mélange de nutriments de départ pour les études d’abandon où les conditions de fermentation nécessitent l’absence d’un ou de plusieurs acides aminés essentiels. Pour la classification des levures selon des facteurs de stimulation de colonies et la morphologie des cellules.
Solubilité
Soluble dans l’eau (17 mg/ml), (25°C). Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker à l’écart des agents oxydants forts, de l’air, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23719-80-4
Formule moléculaire C3H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 145.28
Numéro MDL MFCD00672094
Clé InChI QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
CID PubChem 11116189
Nom IUPAC bromo(cyclopropyl)magnesium
SMILES Br[Mg]C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylmagnesium bromide
Densité 0.968
Point d’éclair −17°C (1°F)
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Soluble in water (17mg/ml),(25°C). Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 145.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 à 0,7 M en THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.