Learn More
Acide cyclopropylboronique, ester pinacol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
46.30€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS | 126689-01-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H17BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.04 |
Numéro MDL | MFCD05663847 |
Clé InChI | XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh |
CID PubChem | 2758015 |
Nom IUPAC | 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1 |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
126689-01-8 | |
168.04 | |
XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N | |
2758015 | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1 |
C9H17BO2 | |
MFCD05663847 | |
cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh | |
2-cyclopropyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
Cyclopropylboronic acid pinacol ester | |
0.9220g/mL | |
40°C | |
C9H17BO2 | |
0.922 | |
XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N | |
2-cyclopropyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane | |
2758015 | |
95% |
126689-01-8 | |
146.0°C | |
94% min. (GC) | |
MFCD05663847 | |
cyclopropylboronic acid pinacol ester, cyclopropylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclopropane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborol, cypbe, pubchem4015, pubchem7931, acmc-209bbh | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC1 | |
168.04 | |
168.04 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Cyclopropylboronic acid, pinacol ester
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only