Learn More
Cyclopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.50€ - 498.00€
Identifiants chimiques
CAS | 765-30-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7N |
Poids moléculaire (g/mol) | 57.09 |
Clé InChI | HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine |
CID PubChem | 69828 |
ChEBI | CHEBI:34660 |
Nom IUPAC | Cyclopropanamine |
SMILES | C1CC1N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10163250
|
Thermo Scientific Acros
154880100 |
10 mL | Flacon en verre |
33.50€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10205630
|
Thermo Scientific Acros
154880500 |
50 mL | Flacon en verre |
123.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11995191
|
Thermo Scientific Acros
154882500 |
250 mL | Flacon en verre |
498.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
765-30-0 | |
57.09 | |
cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine | |
CHEBI:34660 | |
C1CC1N |
C3H7N | |
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N | |
69828 | |
Cyclopropanamine |
Spécification
Cyclopropylamine | |
-50.0°C | |
0.8240g/mL | |
−25°C | |
99% min. (GC) | |
C3H5NH2 | |
12,3 | |
cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine | |
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclopropanamine | |
69828 | |
57.09 | |
Liquide volatil |
765-30-0 | |
Incolore | |
49.0°C to 50.0°C | |
Authentique | |
C3H7N | |
1.4190 to 1.4220 | |
0.824 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol | |
C1CC1N | |
57.09 | |
CHEBI:34660 | |
99% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-142-2
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Cyclopropylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.