Learn More
Acide cyclopentylboronique, 95 %, ACROS Organics™
35.46€ - 245.00€
Identifiants chimiques
CAS | 63076-51-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.95 |
Clé InChI | VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid |
CID PubChem | 2734327 |
Nom IUPAC | Acide cyclopentylboronique |
SMILES | B(C1CCCC1)(O)O |
Description
Identifiants chimiques
63076-51-7 | |
113.95 | |
cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid | |
Acide cyclopentylboronique |
C5H11BO2 | |
VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N | |
2734327 | |
B(C1CCCC1)(O)O |
Spécification
Cyclopentylboronic acid | |
134.0°C to 142.0°C | |
Authentic | |
Bouteille en verre | |
cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid | |
B(C1CCCC1)(O)O | |
113.95 | |
113.95 | |
Poudre ou flocons cristallins |
63076-51-7 | |
Blanc | |
95% | |
C5H11BO2 | |
VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N | |
Acide cyclopentylboronique | |
2734327 | |
95% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- Cyclopentylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.