Learn More
Cyclopentylamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10162641
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-03-8
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL MFCD00001380
Clé InChI NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
CID PubChem 2906
Nom IUPAC cyclopentanamine
SMILES NC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentylamine
Note relative au nom 99+%
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 106°C to 108°C
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H9NH2
Indice de réfraction 1.4482 to 1.4502
Quantité 100 g
Beilstein 12,4
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely miscible with water
Poids de la formule 85.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide