Learn More
Bromure de cyclopentyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10321564
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-43-9
Formule moléculaire C5H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 149.03
Numéro MDL MFCD00001359
Clé InChI BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
CID PubChem 8728
Nom IUPAC Bromocyclopentane
SMILES C1CCC(C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl bromide
Note relative au nom 98%
Couleur Jaune à marron
Densité 1.3900g/mL
Point d’ébullition 137°C to 139°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H9Br
Indice de réfraction 1.4881 to 1.4901
Quantité 1 L
Beilstein 05, 19
Gravité spécifique 1.39
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 149.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentyl bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.