Learn More
Oxyde de cyclopentène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
190.00€ - 534.00€
Identifiants chimiques
CAS | 285-67-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.12 |
Numéro MDL | MFCD00005161 |
Clé InChI | GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane |
CID PubChem | 9244 |
Nom IUPAC | 6-oxabicyclo[3.1.0 ] hexane |
SMILES | C1CC2OC2C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10546631
|
Thermo Scientific Acros
348520250 |
25 g | Flacon en verre |
190.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904771
|
Thermo Scientific Acros
348521000 |
100 g | Flacon en verre |
534.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
285-67-6 | |
84.12 | |
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N | |
9244 | |
C1CC2OC2C1 |
C5H8O | |
MFCD00005161 | |
cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane | |
6-oxabicyclo[3.1.0 ] hexane |
Spécification
Cyclopentene oxide | |
Incolore à jaune | |
102.0°C | |
Authentique | |
C5H8O | |
MFCD00005161 | |
0.964 | |
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N | |
6-oxabicyclo[3.1.0 ] hexane | |
9244 | |
98% |
285-67-6 | |
0.9640g/mL | |
10°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.4330 to 1.4350 | |
17,21 | |
cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane | |
C1CC2OC2C1 | |
84.12 | |
84.12 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-005-6
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Cyclopentene oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.