Learn More
Cyclopentanone, + de 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10552524
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-92-3
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00001409
Clé InChI BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy
CID PubChem 8452
ChEBI CHEBI:16486
Nom IUPAC cyclopentanone
SMILES O=C1CCCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclopentanone
Point de fusion -51.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 130.0°C to 131.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H8(=O)
Indice de réfraction 1.4360 to 1.4380
Quantité 2.5 L
Beilstein 07,5
Merck Index 15,2738
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: 301g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,acetone and ether
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentanone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.