Learn More
Cyclopentane, Reagent Grade, 98%, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyclopentane |
Point de fusion | -94°C |
Couleur | Colorless |
Densité | 0.751g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 50°C |
Point d’éclair | −20°C (−4°F) |
Température d’allumage | 682°F |
Odeur | Solvent like |
Conditionnement | Glass Bottle |
Quantité | 500 mL |