Learn More
Cyclopentane, Reagent Grade, 98%, Honeywell
Code produit. 15615610
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287-92-3
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.135
Numéro MDL MFCD00001356
Clé InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
CID PubChem 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nom IUPAC cyclopentane
SMILES C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentane
Note relative au nom Reagent Grade, 98%
% max. CAS 100.0000%
Point de fusion -94°C (literature)
Couleur Incolore
Densité 0.751 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 50°C (literature)
Point d’éclair −20°C
Température d’allumage 682°F
Odeur Solvent like
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H10
Quantité 2 L
Numéro UN UN1146
Beilstein 1900195
Poids de la formule 70.13
Tension de vapeur 5.3psi (21°C), 9.9psi (38°C)
Pourcentage de pureté >97.5%
Qualité Réactif