Learn More
Cyclooctylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 215.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5452-37-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.23 |
Numéro MDL | MFCD00001748 |
Clé InChI | HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc |
CID PubChem | 2903 |
Nom IUPAC | cyclooctanamine |
SMILES | C1CCCC(CCC1)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10775941
|
Thermo Scientific Acros
111460050 |
5 g | Flacon en verre |
26.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10172420
|
Thermo Scientific Acros
111460250 |
25 g | Flacon en verre |
78.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10646914
|
Thermo Scientific Acros
111461000 |
100 g | Flacon en verre |
215.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5452-37-9 | |
127.23 | |
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N | |
2903 | |
C1CCCC(CCC1)N |
C8H17N | |
MFCD00001748 | |
cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc | |
cyclooctanamine |
Spécification
Cyclooctylamine | |
-48°C | |
0.9200g/mL | |
62°C | |
96% min. (GC) | |
C8H15NH2 | |
MFCD00001748 | |
0.92 | |
Solubility in water: 10.2g/L (20°C) | |
C1CCCC(CCC1)N | |
127.23 | |
5 mPa.s (20°C) | |
97% |
5452-37-9 | |
Incolore à jaune | |
190°C | |
Authentique | |
C8H17N | |
1.4800 to 1.482 | |
12, IV, 128 | |
cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc | |
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N | |
cyclooctanamine | |
2903 | |
127.23 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 226-694-7
- Cyclooctylamine