Learn More
Cyclooctanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10385690
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 502-49-8
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.2
Numéro MDL MFCD00001754
Clé InChI IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
CID PubChem 10403
Nom IUPAC cyclooctanone
SMILES C1CCCC(=O)CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclooctanone
Note relative au nom 98%
Point de fusion 39.0°C to 44.0°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 195.0°C to 197.0°C
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C8H14(=O)
Quantité 100 g
Beilstein 07, 21
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclooctanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.