Learn More
Cétone phénylique de cyclohexyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.50€ - 223.00€
Identifiants chimiques
CAS | 712-50-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.27 |
Numéro MDL | MFCD00001467 |
Clé InChI | BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexyl phenyl ketone, cyclohexyl phenyl methanone, benzoylcyclohexane, cyclohexylphenylketone, benzoyl cyclohexane, phenyl cyclohexyl ketone, methanone, cyclohexylphenyl, cyclohexyl-phenyl-methanone, usaf kf-3, cyclohexylphenyl ketone |
CID PubChem | 12837 |
Nom IUPAC | cyclohexyle(phényl)méthanone |
SMILES | C1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11466576
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24816.06 |
5 g |
28.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11476576
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24816.14 |
25 g |
53.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11486576
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24816.22 |
100 g |
223.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
712-50-5 | |
188.27 | |
BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N | |
12837 | |
C1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=CC=C2 |
C13H16O | |
MFCD00001467 | |
cyclohexyl phenyl ketone, cyclohexyl phenyl methanone, benzoylcyclohexane, cyclohexylphenylketone, benzoyl cyclohexane, phenyl cyclohexyl ketone, methanone, cyclohexylphenyl, cyclohexyl-phenyl-methanone, usaf kf-3, cyclohexylphenyl ketone | |
cyclohexyle(phényl)méthanone |
Spécification
Cyclohexyl phenyl ketone | |
52°C to 57°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00001467 | |
cyclohexyl phenyl ketone, cyclohexyl phenyl methanone, benzoylcyclohexane, cyclohexylphenylketone, benzoyl cyclohexane, phenyl cyclohexyl ketone, methanone, cyclohexylphenyl, cyclohexyl-phenyl-methanone, usaf kf-3, cyclohexylphenyl ketone | |
C1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=CC=C2 | |
188.27 | |
188.27 |
712-50-5 | |
165°C to 168°C (20 mmHg) | |
C13H16O | |
2046712 | |
BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexyle(phényl)méthanone | |
12837 | |
98% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-923-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OB1760000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only