Learn More
Iodure de cyclohexyle, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10157353
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-62-0
Formule moléculaire C6H11I
Poids moléculaire (g/mol) 210.06
Numéro MDL MFCD00003826
Clé InChI FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, Iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i
CID PubChem 12289
Nom IUPAC Iodocyclohexane
SMILES IC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl iodide
Couleur Marron
Densité 1.6200g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 81.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11I
Indice de réfraction 1.5470 to 1.5490
Quantité 100 mL
Beilstein 05, 25
Gravité spécifique 1.62
Poids de la formule 210.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexyl iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.