Learn More
Cyanohydrine de cyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.70€ - 416.00€
Identifiants chimiques
CAS | 931-97-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 125.171 |
Numéro MDL | MFCD00003818 |
Clé InChI | ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexanone cyanohydrin, 1-hydroxycyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanone, cyanohydrin, 1-cyano-1-hydroxycyclohexane, cyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy, unii-on43942n5p, ccris 4608, 1-hydroxy-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanoncyanhydrin |
CID PubChem | 13610 |
Nom IUPAC | 1-hydroxycyclohexane-1-carbonitrile |
SMILES | C1CCC(CC1)(C#N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11302649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26699.03 |
1 g |
27.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11312649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26699.09 |
10 g | |||||||
11322649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26699.18 |
50 g |
416.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
931-97-5 | |
125.171 | |
ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N | |
13610 | |
C1CCC(CC1)(C#N)O |
C7H11NO | |
MFCD00003818 | |
cyclohexanone cyanohydrin, 1-hydroxycyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanone, cyanohydrin, 1-cyano-1-hydroxycyclohexane, cyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy, unii-on43942n5p, ccris 4608, 1-hydroxy-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanoncyanhydrin | |
1-hydroxycyclohexane-1-carbonitrile |
Spécification
Cyclohexanone cyanohydrin | |
34°C to 36°C | |
118°C (244°F) | |
MFCD00003818 | |
cyclohexanone cyanohydrin, 1-hydroxycyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanone, cyanohydrin, 1-cyano-1-hydroxycyclohexane, cyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy, unii-on43942n5p, ccris 4608, 1-hydroxy-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanoncyanhydrin | |
C1CCC(CC1)(C#N)O | |
125.171 | |
125.17 |
931-97-5 | |
132°C (19 mmHg) | |
C7H11NO | |
UN3439 | |
ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N | |
1-hydroxycyclohexane-1-carbonitrile | |
13610 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300
Mortel en cas d’ingestion.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P310-P321-P405-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Specific treatment (see label).
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : GU7710000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only