Learn More
Cyclohexanone, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.70€ - 271.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-94-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.145 |
Numéro MDL | MFCD00001625 |
Clé InChI | JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon |
CID PubChem | 7967 |
ChEBI | CHEBI:17854 |
Nom IUPAC | cyclohexanone |
SMILES | C1CCC(=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.AP |
500 mL |
43.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.K2 |
1 L |
77.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.M1 |
4 x 1 L |
271.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033309.K7 |
4 L |
210.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclohexanone is used as an industrial solvent and paint remover. It acts as a precursor to nylon 6,6 and nylon 6 and cyclohexanone oxime, which gives caprolactam on rearrangement. Further, it is used as a chemical reaction medium, adhesives, sealants and agricultural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-94-1 | |
98.145 | |
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N | |
7967 | |
cyclohexanone |
C6H10O | |
MFCD00001625 | |
ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon | |
CHEBI:17854 | |
C1CCC(=O)CC1 |
Spécification
Cyclohexanone | |
For ACS analysis | |
Incolore | |
0.947 g/cm3 at 20°C | |
47°C (116°F) | |
1.4507 | |
C6H10O | |
4.5 hPa (3mm Hg) at 20°C | |
ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon | |
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexanone | |
7967 | |
98.15 |
°C to 26°C | |
108-94-1 | |
Colorless liquid | |
154°C to 156°C | |
Liquide | |
>99% | |
MFCD00001625 | |
385735 | |
Miscible with water and ethanol,acetone,ethyl ether and other organic solvents. | |
C1CCC(=O)CC1 | |
98.145 | |
CHEBI:17854 | |
ACS |
Sécurité et traitement
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H315-H318-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-631-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GW1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only