Learn More
Cyclohexaneméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.90€ - 115.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3218-02-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.20 |
Numéro MDL | MFCD00001520 |
Clé InChI | AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049 |
CID PubChem | 76688 |
Nom IUPAC | Cyclohexylméthanamine |
SMILES | C1CCC(CC1)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312546
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06501.06 |
5 g |
34.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322546
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06501.14 |
25 g |
115.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclohexanemethylamine was used in the synthesis of Schiff?s base ligand, 4-methyl-2,6-bis(cyclohexylmethyliminomethyl)-phenol, which forms hexanuclear zinc(II) complexes. It was used during the synthesis of 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazides and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxyl carbamoylcarbazides from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa cyclohexaneméthylamine a été utilisée dans la synthèse du ligand de base Schif, du 4-méthyl-2,6-bis(cyclohexylméthyliminométhyl)-phénol, qui forme des complexes hexanucléaires de zinc(II). Il a été utilisé lors de la synthèse du 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazides et de 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxyle carbamoylcarbazides à partir des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
3218-02-8 | |
113.20 | |
AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N | |
76688 | |
C1CCC(CC1)CN |
C7H15N | |
MFCD00001520 | |
cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049 | |
Cyclohexylméthanamine |
Spécification
Cyclohexanemethylamine | |
-8°C | |
161°C to 163°C | |
C7H15N | |
MFCD00001520 | |
635751 | |
cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049 | |
AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexylméthanamine | |
76688 | |
98% |
3218-02-8 | |
0.871 | |
43°C (109°F) | |
1.462 | |
UN2734 | |
Air Sensitive | |
Slightly soluble in water. | |
C1CCC(CC1)CN | |
113.20 | |
113.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIFS, FLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-741-8
missing translation for 'rtecsNumber' : GV6128000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only