Learn More
Chlorure d’acide cyclohexanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10307780
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2719-27-9
Formule moléculaire C7H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 146.61
Numéro MDL MFCD00001456
Clé InChI RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride
CID PubChem 75938
Nom IUPAC Chlorure de cyclohexanecarbonyle
SMILES ClC(=O)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanecarboxylic acid chloride
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 184°C
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11COCl
Indice de réfraction 1.4680 to 1.47
Quantité 25 g
Beilstein 09, 9
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses in water. Other solubilities: soluble in toluene,methylene chloride,dioxane,,chlorobenzene,ethyl acetate,thf,dichloroethane
Poids de la formule 146.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexanecarboxylic acid chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.