Learn More
Cyclohexane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,7%
45.53€ - 1102.71€
Identifiants chimiques
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.16 |
Numéro MDL | MFCD00003814 |
Clé InChI | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane |
CID PubChem | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
Nom IUPAC | cyclohexane |
SMILES | C1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15694530
|
Honeywell-Chromasolv
34855-100ML |
100 mL | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
15604540
|
Honeywell-Chromasolv
34855-1L |
1 L | Flacon en verre |
139.93€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15624540
|
Honeywell-Chromasolv
34855-2L |
2 L | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
15614540
|
Honeywell-Chromasolv
34855-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
319.76€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15644540
|
Honeywell-Chromasolv
34855-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre |
727.68€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15634540
|
Honeywell-Chromasolv
34855-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon en verre |
1102.71€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Identifiants chimiques
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
cyclohexane |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Spécification
Cyclohexane | |
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% | |
110-82-7 | |
0.779 g/mL at 25 °C(lit.); 0.780 g/mL at 25 °C | |
−18°C | |
C6H12 | |
UN1145 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
HPLC |
4°C to 7°C (literature) | |
max. 0.10 at 235 nm, max. 0.20 at 230 nm, max. 0.50 at 220 nm, max. 1.00 at 210 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.01 at 255 nm, max. 0.03 at 250 nm, max. 0.08 at 240 nm | |
≤100.0000% | |
81°C | |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
1900225 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane | |
8078 | |
≥99.7% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Cyclohexane
missing translation for 'einecsNumber' : 203-806-2
Recommended Storage : Room Temp
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Cyclohexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cyclohexane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen