Learn More
Cyclohexane, BAKER ANALYSED, J.T. Baker™
Code produit. 10201201
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Produit chimique de qualité supérieure qui dépasse les spécifications ACS pour un usage industriel spécialisé et en laboratoire.
  • Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 6.4°C
CAS 110-82-7
Couleur Incolore
Densité 0.78g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 81°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 1.2 - 8.3 Vol%
Point d’éclair −18°C
Température d’allumage 260°C
Odeur Sweet
Conditionnement Verre
Forme physique Liquides
Notes de qualité de la pureté Exceeds ACS specifications
Résidus après évaporation Max. 0.002%
Formule moléculaire C6H12
Formule linéaire CH2(CH2)4CH2
Numéro MDL MFCD00003814
Viscosité 0.94 mPas at 20°C
Eau Max. 0.02%, 0.05g/L
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
Nom IUPAC cyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Poids de la formule 84.16g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité BAKER ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.