Learn More
Cyclohexane, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
63.40€ - 842.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.16 |
Numéro MDL | MFCD00003814 |
Clé InChI | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane |
CID PubChem | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
Nom IUPAC | cyclohexane |
SMILES | C1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10796321
|
Thermo Scientific Acros
111110010 |
1 L | Bouteille en verre |
63.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10244040
|
Thermo Scientific Acros
111110025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
129.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10778893
|
Thermo Scientific Acros
111110100 |
10 L | Récipient en plastique |
355.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10706331
|
Thermo Scientific Acros
111110250 |
25 L | Récipient en plastique |
842.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
cyclohexane |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Spécification
Cyclohexane | |
110-82-7 | |
81.0°C | |
Liquide | |
99+% | |
0.77 | |
C6H12 | |
Vapor Pressure: 104mbar at 20°C | |
05, 20 | |
15, 2716 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4. | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
≥99% |
6.5°C | |
0.7700g/mL | |
−18°C | |
1.4250 to 1.4270 | |
0.005% max. | |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
0.94 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. (K.F.) | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane | |
8078 | |
84.15 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.Peut provoquer somnolence ou vertiges.Provoque une irritation cutanée.Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.Liquide et vapeur inflammables.
Déclaration GHS P Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes.- Ne pas fumer.Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.EN CAS D’INGESTION:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
danger
- Cyclohexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche