Learn More
Cyclohexane, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
25.63€ - 198.99€
Identifiants chimiques
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.16 |
Numéro MDL | MFCD00003814 |
Clé InChI | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane |
CID PubChem | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
Nom IUPAC | cyclohexane |
SMILES | C1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10078891
|
Thermo Scientific Acros
364661000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
25.63€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10252572
|
Thermo Scientific Acros
364660010 |
1 L | Flacon en verre AcroSeal™ |
98.39€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10330474
|
Thermo Scientific Acros
364660025 |
2.5 L | Flacon en verre AcroSeal™ |
198.99€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
cyclohexane |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Spécification
Cyclohexane | |
Extra Dry | |
Incolore | |
0.7700g/mL | |
−18°C | |
Liquide | |
99.5% | |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
05, 20 | |
15, 2716 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4. | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
99.5% |
6.5°C | |
110-82-7 | |
0.001 meq/g max. | |
81.0°C | |
Authentique | |
1.4250 to 1.4270 | |
0.77 | |
C6H12 | |
0.94 mPa.s (20°C) | |
0.005% Max. (Coulometric) | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane | |
8078 | |
84.15 | |
Extra sec sur tamis moléculaire |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.Peut provoquer somnolence ou vertiges.Provoque une irritation cutanée.Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
danger
- Cyclohexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.