Learn More
Cyclohexane, 99,5 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
28.64€ - 198.99€
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Price Quantity & Availability  
10516061
SDS View Documents Promotion Details
Thermo Scientific Acros
326831000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
28.64€
100mL
10726305
SDS View Documents Promotion Details
Thermo Scientific Acros
326830010
1 L Flacon en verre AcroSeal™
101.28€
1L
10550214
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
326830025
2.5 L Flacon en verre
198.99€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Afficher plus
Videos
Safety and Handling
Afficher plus
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cyclohexane, 99,5 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals