Learn More
Bromure de cycloheptyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
77.90€ - 314.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2404-35-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H13Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.09 |
Numéro MDL | MFCD00004149 |
Clé InChI | LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, Bromocycloheptane, acmc-209g8c |
CID PubChem | 16992 |
Nom IUPAC | Bromocycloheptane |
SMILES | BrC1CCCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10606682
|
Thermo Scientific Acros
111080250 |
25 g | Flacon en verre |
77.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10616682
|
Thermo Scientific Acros
111081000 |
100 g | Flacon en verre |
314.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2404-35-5 | |
177.09 | |
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N | |
16992 | |
BrC1CCCCCC1 |
C7H13Br | |
MFCD00004149 | |
cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, Bromocycloheptane, acmc-209g8c | |
Bromocycloheptane |
Spécification
Cycloheptyl bromide | |
2404-35-5 | |
1.2800g/mL | |
68°C | |
96% min. (GC) | |
C7H13Br | |
MFCD00004149 | |
1.28 | |
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N | |
Bromocycloheptane | |
16992 | |
97% |
97% | |
Jaune | |
71°C to 72°C (10.0 mmHg) | |
Authentique | |
C7H13Br | |
1.5035 to 1.5055 | |
05, 29 | |
cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, Bromocycloheptane, acmc-209g8c | |
BrC1CCCCCC1 | |
177.09 | |
177.08 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 219-294-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only