Learn More
Cycloheptanéméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
57.10€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4448-77-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.231 |
Numéro MDL | MFCD00021674 |
Clé InChI | CAOQEOHEZKVYOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cycloheptanemethylamine, cycloheptylmethylamine, cycloheptanemethanamine, acmc-20agqt, cycloheptylmethyl amine, cycloheptane methylamine, aminomethyl cycloheptane, n-cycloheptylmethyl-amine, aminomethylcycloheptane |
CID PubChem | 78194 |
Nom IUPAC | cycloheptylméthanamine |
SMILES | C1CCCC(CC1)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14659.03 |
1 g |
57.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14659.06 |
5 g |
202.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
4448-77-5 | |
127.231 | |
CAOQEOHEZKVYOJ-UHFFFAOYSA-N | |
78194 | |
C1CCCC(CC1)CN |
C8H17N | |
MFCD00021674 | |
cycloheptanemethylamine, cycloheptylmethylamine, cycloheptanemethanamine, acmc-20agqt, cycloheptylmethyl amine, cycloheptane methylamine, aminomethyl cycloheptane, n-cycloheptylmethyl-amine, aminomethylcycloheptane | |
cycloheptylméthanamine |
Spécification
Cycloheptanemethylamine | |
0.884 | |
70°C (158°F) | |
1.474 | |
UN2735 | |
Air Sensitive | |
Not miscible or difficult to mix with water. | |
C1CCCC(CC1)CN | |
127.231 | |
127.23 |
4448-77-5 | |
98°C to 101°C (35 mmHg) | |
C8H17N | |
MFCD00021674 | |
2958734 | |
cycloheptanemethylamine, cycloheptylmethylamine, cycloheptanemethanamine, acmc-20agqt, cycloheptylmethyl amine, cycloheptane methylamine, aminomethyl cycloheptane, n-cycloheptylmethyl-amine, aminomethylcycloheptane | |
CAOQEOHEZKVYOJ-UHFFFAOYSA-N | |
cycloheptylméthanamine | |
78194 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-692-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only