Learn More
Cyclododécanone, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10500371
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 830-13-7
Formule moléculaire C12H22O
Poids moléculaire (g/mol) 182.31
Numéro MDL MFCD00003722
Clé InChI SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j
CID PubChem 13246
Nom IUPAC cyclododécanone
SMILES C1CCCCCC(=O)CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclododecanone
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 59.0°C to 61.0°C
Couleur Incolore à blanc
Point d’ébullition 277.0°C
Point d’éclair 118°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C12H22(=O)
Quantité 100 g
Beilstein 07, II, 48
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Viscosité 4.28 mPa.s (70°C)
Poids de la formule 182.31
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux adhérents
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclododecanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.