Learn More
Cyclododécanone, 99 %
Code produit. 11322497
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 830-13-7
Formule moléculaire C12H22O
Poids moléculaire (g/mol) 182.307
Numéro MDL MFCD00003722
Clé InChI SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j
CID PubChem 13246
Nom IUPAC cyclododécanone
SMILES C1CCCCCC(=O)CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclododecanone
Point de fusion 59°C to 62°C
Point d’ébullition 277°C
Point d’éclair 137°C (278°F)
Odeur Camphor-like
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 508621
Poids de la formule 182.31
Pourcentage de pureté 99%